5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromo-2-chloropyridin-3-ol
OR315101-100G OR315101-25G OR315101-5G
APOSOR315101-100GEA 1850 EUR
APOSOR315101-100G APOSOR315101-25G APOSOR315101-5G
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08688592
CAS nummer: 286946-77-8