5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315121-1G OR315121-5G
APOSOR315121-1GEA 68.7 EUR
APOSOR315121-1G APOSOR315121-5G
5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
5-Bromo-2-ethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226235
CAS nummer: 38749-90-5