4,6-Dibromodibenzothiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315130-1G OR315130-250MG OR315130-5G OR315130-25G
APOSOR315130-1GEA 0 EUR
APOSOR315130-1G APOSOR315130-250MG APOSOR315130-5G APOSOR315130-25G
4,6-Dibromodibenzothiophene
4,6-Dibromodibenzothiophene
Formule: C₁₂H₆Br₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18451473
CAS nummer: 669773-34-6