tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-BOC-N,N-Bis(2-chloroethyl)amine
OR315132-5G OR315132-100G OR315132-25G
APOSOR315132-5GEA 26.3 EUR
APOSOR315132-5G APOSOR315132-100G APOSOR315132-25G
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate
Formule: C₉H₁₇Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06858679
CAS nummer: 118753-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III