4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315144-25G OR315144-5G
APOSOR315144-25GEA 479 EUR
APOSOR315144-25G APOSOR315144-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18157694
CAS nummer: 131020-57-0