6-Bromo-1-tetralone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 42.4 EUR
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Bromo-1-tetralone 98%
6-Bromo-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉BrO
Smeltpunt: 44…47 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04114378
CAS nummer: 66361-67-9