4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR315158-1G OR315158-250MG OR315158-5G
APOSOR315158-1GEA 156 EUR
APOSOR315158-1G APOSOR315158-250MG APOSOR315158-5G
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Formule: C₁₂H₆Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233882
CAS nummer: 5394-23-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III