H-Aib-OtBu·HCl 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315173-25G OR315173-5G OR315173-100G
APOSOR315173-25GEA 0 EUR
APOSOR315173-25G APOSOR315173-5G APOSOR315173-100G
H-Aib-OtBu·HCl 97%
H-Aib-OtBu·HCl
Formule: C₈H₁₇NO₂·HCl
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08272284
CAS nummer: 84758-81-6