7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315194-1G OR315194-25G OR315194-5G
APOSOR315194-1GEA 137 EUR
APOSOR315194-1G APOSOR315194-25G APOSOR315194-5G
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin
Formule: C₁₄H₉NO₃
Smeltpunt: 307…312 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01752122
CAS nummer: 92906-36-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable