8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315196-10G OR315196-1G OR315196-5G
APOSOR315196-10GEA 2770 EUR
APOSOR315196-10G APOSOR315196-1G APOSOR315196-5G
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one 95+%
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one
Formule: C₁₅H₂₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109549
CAS nummer: 1123242-53-4