5-Ethyl-2-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3152-25G OR3152-100G
APOSOR3152-25GEA 22 EUR
APOSOR3152-25G APOSOR3152-100G
5-Ethyl-2-methylpyridine
5-Ethyl-2-methylpyridine
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 178 °C
Smeltpunt: –71 °C
Dichtheid: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006344
CAS nummer: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
UN: 2300
ADR: 6.1,III