2-Butynoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR315221-25G OR315221-5G
APOSOR315221-25GEA 65.8 EUR
APOSOR315221-25G APOSOR315221-5G
2-Butynoic acid 99%
2-Butynoic acid
Formule: C₄H₄O₂
Kookpunt: 200…203 °C
Smeltpunt: 78…80 °C
Dichtheid: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004363
CAS nummer: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II