4-Chloropyridine-N-oxide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315222-1G OR315222-5G OR315222-25G
APOSOR315222-1GEA 80.4 EUR
APOSOR315222-1G APOSOR315222-5G APOSOR315222-25G
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
4-Chloropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₄ClNO
Smeltpunt: 160 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00047425
CAS nummer: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2