Methyl phenylpropiolate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
OR315233-100G OR315233-25G OR315233-5G
APOSOR315233-100GEA 497 EUR
APOSOR315233-100G APOSOR315233-25G APOSOR315233-5G
Methyl phenylpropiolate 98%
Methyl phenylpropiolate
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Kookpunt: 103 °C
Smeltpunt: 23 °C
Dichtheid: 1.083
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041685
CAS nummer: 4891-38-7