2-Iodophenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Iodo-2-isothiocyanatobenzene
OR315240-1G OR315240-25G OR315240-5G
APOSOR315240-1GEA 23.4 EUR
APOSOR315240-1G APOSOR315240-25G APOSOR315240-5G
2-Iodophenyl isothiocyanate
2-Iodophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Kookpunt: 296
Smeltpunt: 36…39 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041057
CAS nummer: 98041-44-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III