3-Iodophenyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Iodophenylisothiocyanate, 1-Iodo-3-isothiocyanatobenzene
OR315243-1G OR315243-25G OR315243-5G
APOSOR315243-1GEA 22 EUR
APOSOR315243-1G APOSOR315243-25G APOSOR315243-5G
3-Iodophenyl isothiocyanate 98%
3-Iodophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Kookpunt: 296
Smeltpunt: 46
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041074
CAS nummer: 3125-73-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III