Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: o-Ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-Ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate
OR315248-1G OR315248-5G
APOSOR315248-1GEA 92.1 EUR
APOSOR315248-1G APOSOR315248-5G
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate 98+%
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041063
CAS nummer: 99960-09-5