5-Norbornene-2-methanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315262-25G OR315262-100G OR315262-5G
APOSOR315262-25GEA 24.9 EUR
APOSOR315262-25G APOSOR315262-100G APOSOR315262-5G
5-Norbornene-2-methanol 99%
5-Norbornene-2-methanol
Formule: C₈H₁₂O
Kookpunt: 120 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167571
CAS nummer: 95-12-5