(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315273-1G OR315273-5G OR315273-250MG
APOSOR315273-1GEA 222 EUR
APOSOR315273-1G APOSOR315273-5G APOSOR315273-250MG
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formule: C₇H₁₀O₃
Smeltpunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00078933
CAS nummer: 60410-16-4