Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315277-25G OR315277-5G
APOSOR315277-25GEA 262 EUR
APOSOR315277-25G APOSOR315277-5G
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Formule: C₉H₁₄O₆
Kookpunt: 150 °C/19mmHg
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066218
CAS nummer: 37031-29-1