(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR315294-1G OR315294-5G OR315294-250MG
APOSOR315294-1GEA 125 EUR
APOSOR315294-1G APOSOR315294-5G APOSOR315294-250MG
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
Formule: C₅H₁₀O₂
Kookpunt: 78 °C/15mmHg
Dichtheid: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00063166
CAS nummer: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II