(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR315315-100G OR315315-25G OR315315-500G
APOSOR315315-100GEA 71.6 EUR
APOSOR315315-100G APOSOR315315-25G APOSOR315315-500G
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formule: C₈H₁₀O
Kookpunt: 98 °C/20,25mmHg
Dichtheid: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064264
CAS nummer: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III