(R)-(+)-1-Phenylethanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
OR315316-25G OR315316-5G OR315316-100G
APOSOR315316-25GEA 36.6 EUR
APOSOR315316-25G APOSOR315316-5G APOSOR315316-100G
(R)-(+)-1-Phenylethanol 99%
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Kookpunt: 207
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064263
CAS nummer: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1 III