Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315322-100G OR315322-25G
APOSOR315322-100GEA 109 EUR
APOSOR315322-100G APOSOR315322-25G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03618407
CAS nummer: 62621-09-4