Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315330-1G OR315330-5G
APOSOR315330-1GEA 22 EUR
APOSOR315330-1G APOSOR315330-5G
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Kookpunt: 160 °C
Smeltpunt: 28 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07800315
CAS nummer: 42122-75-8