Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315362-1G OR315362-5G
APOSOR315362-1GEA 96.4 EUR
APOSOR315362-1G APOSOR315362-5G
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04966999
CAS nummer: 105191-13-7