1,8-Dibromonaphthalene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315403-100G OR315403-25G OR315403-5G
APOSOR315403-100GEA 401 EUR
APOSOR315403-100G APOSOR315403-25G APOSOR315403-5G
1,8-Dibromonaphthalene 98%
1,8-Dibromonaphthalene
Formule: C₁₀H₆Br₂
Smeltpunt: 105…110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00183574
CAS nummer: 17135-74-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III