3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315411-1G
OR315411-250MG
OR315411-5G
APOSOR315411-1GEA
325
EUR
APOSOR315411-1G
APOSOR315411-250MG
APOSOR315411-5G
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95+%
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Formule:
C7H16Cl2N2 MW: 199.1213 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18083726 CAS nummer: 52407-92-8 |