Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
OR315480-25G OR315480-1G OR315480-5G
APOSOR315480-25GEA 87.6 EUR
APOSOR315480-25G APOSOR315480-1G APOSOR315480-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352.37 g/mol
Kookpunt: 446
Smeltpunt: 131…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014896
CAS nummer: 855-38-9