Trioctylphosphine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR315487-100ML OR315487-25ML OR315487-500ML
APOSOR315487-100MLEA 97.9 EUR
APOSOR315487-100ML APOSOR315487-25ML APOSOR315487-500ML
Trioctylphosphine 98%
Trioctylphosphine
Formule: C₂₄H₅₁P
Kookpunt: 175 °C/0,3mmHg
Dichtheid: 0,831 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015298
CAS nummer: 4731-53-7
UN: 1760
ADR: 8,II