Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315500-1G OR315500-5G
APOSOR315500-1GEA 179 EUR
APOSOR315500-1G APOSOR315500-5G
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide
Formule: C₅H₉BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234790
CAS nummer: 165253-29-2