3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR315510-25G OR315510-5G
APOSOR315510-25GEA 86.2 EUR
APOSOR315510-25G APOSOR315510-5G
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Formule: C₇H₁₆ClN
Kookpunt: 169…171 °C/760mmHg
Dichtheid: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039385
CAS nummer: 104-77-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III