1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(5-Bromofuran-2-yl)ethanone
OR315519-1G OR315519-250MG OR315519-500MG
APOSOR315519-1GEA 706 EUR
APOSOR315519-1G APOSOR315519-250MG APOSOR315519-500MG
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Formule: C₆H₅BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657513
CAS nummer: 3199-50-6