8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315552-1G OR315552-5G
APOSOR315552-1GEA 0 EUR
APOSOR315552-1G APOSOR315552-5G
8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
8-Bromo-2-chloroquinazoline
Formule: C₈H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11043845
CAS nummer: 956100-63-3