Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315576-1G OR315576-50MG OR315576-250MG OR315576-500MG OR315576-5G
APOSOR315576-1GEA 461 EUR
APOSOR315576-1G APOSOR315576-50MG APOSOR315576-250MG APOSOR315576-500MG APOSOR315576-5G
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864920
CAS nummer: 134676-16-7