9-Hydroxynonanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315586-1G OR315586-250MG OR315586-5G
APOSOR315586-1GEA 67.2 EUR
APOSOR315586-1G APOSOR315586-250MG APOSOR315586-5G
9-Hydroxynonanoic acid 95%
9-Hydroxynonanoic acid
Formule: C₉H₁₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792445
CAS nummer: 3788-56-5