5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315602-1G OR315602-5G
APOSOR315602-1GEA 132 EUR
APOSOR315602-1G APOSOR315602-5G
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864580
CAS nummer: 7268-43-1