1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethane, DIPHOS, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Ethane-1,3-diylbis(diphenylphosphine)
OR315704-100G OR315704-25G
APOSOR315704-100GEA 33.7 EUR
APOSOR315704-100G APOSOR315704-25G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Formule: C₂₆H₂₄P₂
Smeltpunt: 137…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003047
CAS nummer: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2