Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2'-Bis(diphenylphosphino)diphenyl Ether, DPEphos, Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether, (Oxydi-2,1-phenylene)bis(diphenylphosphine), (Oxybis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphine)
OR315707-25G OR315707-100G OR315707-5G
APOSOR315707-25GEA 36.6 EUR
APOSOR315707-25G APOSOR315707-100G APOSOR315707-5G
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Formule: C₃₆H₂₈OP₂
MW: 538.57 g/mol
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233863
CAS nummer: 166330-10-5