2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315746-1G OR315746-500MG OR315746-2.5G OR315746-5G OR315746-10G OR315746-25G
APOSOR315746-1GEA 73 EUR
APOSOR315746-1G APOSOR315746-500MG APOSOR315746-2.5G APOSOR315746-5G APOSOR315746-10G APOSOR315746-25G
2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
Formule: C₁₃H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09744147
CAS nummer: 138113-09-4