4'-Phenylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315759-100G OR315759-1KG OR315759-500G
APOSOR315759-100GEA 29.2 EUR
APOSOR315759-100G APOSOR315759-1KG APOSOR315759-500G
4'-Phenylacetophenone
4'-Phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₂O
Smeltpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008749
CAS nummer: 92-91-1