4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR315763-100G OR315763-25G OR315763-500G
APOSOR315763-100GEA 0 EUR
APOSOR315763-100G APOSOR315763-25G APOSOR315763-500G
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂
Smeltpunt: 126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00674019
CAS nummer: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
UN: 3261
ADR: 8,II