3-Amino-2-naphthoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315769-5G OR315769-25G
APOSOR315769-5GEA 61.4 EUR
APOSOR315769-5G APOSOR315769-25G
3-Amino-2-naphthoic acid 97%
3-Amino-2-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004115
CAS nummer: 5959-52-4