Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
OR315772-100G OR315772-25G OR315772-500G
APOSOR315772-100GEA 74.6 EUR
APOSOR315772-100G APOSOR315772-25G APOSOR315772-500G
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Formule: C₉H₃Cl₃O₃
MW: 265.48 g/mol
Kookpunt: 180 °C
Smeltpunt: 34…38 °C
Dichtheid: 1.487 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000679
CAS nummer: 4422-95-1
UN: 3261
ADR: 8 II