2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315775-1G OR315775-5G OR315775-25G
APOSOR315775-1GEA 22 EUR
APOSOR315775-1G APOSOR315775-5G APOSOR315775-25G
2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
2-Methyladamantan-2-yl acrylate
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08704223
CAS nummer: 249562-06-9