1,3-Dibromoadamantane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315789-25G OR315789-500G OR315789-100G
APOSOR315789-25GEA 31.8 EUR
APOSOR315789-25G APOSOR315789-500G APOSOR315789-100G
1,3-Dibromoadamantane
1,3-Dibromoadamantane
Formule: C₁₀H₁₄Br₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077218
CAS nummer: 876-53-9