(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-(+)-1-Amino-1-phenyl-2-methoxyethane, (S)-2-Methoxy-1-phenylethanamine
OR316003-1G OR316003-250MG
APOSOR316003-1GEA 285 EUR
APOSOR316003-1G APOSOR316003-250MG
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151.2100 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862273
CAS nummer: 91298-74-7
UN: 1760
ADR: 8 III