N-Boc-D-prolinal
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR316011-10G OR316011-25G OR316011-100G
APOSOR316011-10GEA 139 EUR
APOSOR316011-10G APOSOR316011-25G APOSOR316011-100G
N-Boc-D-prolinal
N-Boc-D-prolinal
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01321389
CAS nummer: 73365-02-3