(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR316012-100G OR316012-500G
APOSOR316012-100GEA 62.8 EUR
APOSOR316012-100G APOSOR316012-500G
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274205
CAS nummer: 102089-74-7