N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR316015-1G OR316015-25G OR316015-5G
APOSOR316015-1GEA 0 EUR
APOSOR316015-1G APOSOR316015-25G APOSOR316015-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycinol
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycinol
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274206
CAS nummer: 117049-14-6